Läs mer
Sampling Systems™ SteriWare™ Engångs LiquiThief
BIOPHARMA
Produktkod. 15714758 Handla allt Sampling Systems Produkter
Kapacitet (metrisk):
290 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Produktkod. 15714758
Brand: Sampling Systems™ 8050H1500
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Sampling Systems™ SteriWare™ Engångs LiquiThief idealisk för användning med vätskor med låg viskositet.
  • Monteras och packas i ett klass 100 000 renrum
  • Individuellt förpackad
  • Tillverkad av FDA, EC 1935/2004& Material som överensstämmer med EU 10/2011
  • BSE/TSE-fri
  • Full satsspårbarhet
  • Tillgänglig försteriliserad (SAL 10 -6 )
  • Dra upp handtaget på önskat djup
  • Ju längre handtaget dras, desto större provvolym
  • Tryck ned handtaget för att ta ut provet
  • Ingen korskontaminering
  • Ingen rengöring krävs
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 290 ml
Diameter (metrisk) Utsida 21 mm
Beskrivning Icke-steril, individuellt förpackad
Längd (metrisk) 1500 mm
nr per ärende 20