Läs mer
Sampling Systems™ SteriWare™ Blandningsskål för engångsbruk
Handla allt Sampling Systems Produkter
Kapacitet (metrisk):
500 ml
3 l
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 15
Beskrivning
- Gjuten och förpackad i ett klass 100 000 renrum
- Individuellt förpackad
- Tillverkad av FDA, EC 1935/2004 och EU 10/2011 som överensstämmer med HDPE
- BSE/TSE-fri
- Full satsspårbarhet
- Tillgänglig försteriliserad (SAL 10 -6 )
- Ingen korskontaminering
- Kan användas direkt från väskan
- Ingen rengöring krävs
- Tar bort behovet av rengöringsvalidering
Specifikationer
Specifikationer
| Sterilitet | Sterila |
| Kapacitet (metrisk) | 3 l |
| Färg | Naturlig |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Produkttyp | Skål |
| Material | HDPE |