Läs mer
Sampling Systems™ SteriWare™ Engångspallkniv
BIOPHARMA
Produktkod. 15124966 Handla allt Sampling Systems Produkter
Längd (metrisk):
260 mm
300 mm
Längd (metrisk) kniv:
150 mm
200 mm
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 15124966
Brand: Sampling Systems™ 8175H200S
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av HDPE av livsmedels-/pharmakvalitet, vilket gör den idealisk för tillverkningsområden. Sampling Systems™ SteriWare™ Engångspallkniv är bra för hygieniska tillämpningar och kräver ingen rengöring.
  • Gjuten och förpackad i ett klass 100 000 renrum
  • Individuellt förpackad
  • Tillverkad av material som överensstämmer med FDA, EC 1935/2004 och EU 10/2011
  • BSE/TSE-fri
  • Full satsspårbarhet
  • Tillgänglig försteriliserad (SAL 10 -6 )
  • Ingen korskontaminering
  • Ingen rengöring krävs
Specifikationer
Beskrivning Individuellt förpackad
Sterilitet Sterila
Färg Vitt
Längd (metrisk) kniv 200 mm
Bredd (metrisk) 45 mm
Material HDPE
Längd (metrisk) 300 mm