Läs mer
Sampling Systems™ SteriWare™ Engångspallkniv
Handla allt Sampling Systems Produkter
Längd (metrisk):
260 mm
300 mm
Längd (metrisk) kniv:
150 mm
200 mm
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- Gjuten och förpackad i ett klass 100 000 renrum
- Individuellt förpackad
- Tillverkad av material som överensstämmer med FDA, EC 1935/2004 och EU 10/2011
- BSE/TSE-fri
- Full satsspårbarhet
- Tillgänglig försteriliserad (SAL 10 -6 )
- Ingen korskontaminering
- Ingen rengöring krävs
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Individuellt förpackad |
| Sterilitet | Sterila |
| Färg | Vitt |
| Längd (metrisk) kniv | 200 mm |
| Bredd (metrisk) | 45 mm |
| Material | HDPE |
| Längd (metrisk) | 300 mm |