Läs mer
Sampling Systems™ SteriWare™ Engångs pulverflaska
BIOPHARMA
Produktkod. 15819571 Handla allt Sampling Systems Produkter
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 37
Paket med 50
Produktkod. 15819571
Brand: Sampling Systems™ 8890P250
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för att möta kraven från läkemedels- och hygienindustrin. Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Powder Bottle är en högkvalitativ flaska med bred mun som inkluderar en skruvlock.
  • Gjuten och förpackad i ett klass 100 000 renrum
  • Individuellt förpackad
  • Tillverkad av material som överensstämmer med FDA, EC 1935/2004 och EU 10/2011
  • BSE/TSE-fri
  • Finns i 2 storlekar
  • Pulvertät försegling
  • Full satsspårbarhet
  • Tillgänglig försteriliserad (SAL 10 -6 )
  • Ingen korskontaminering
  • Ingen rengöring krävs
Specifikationer
Produkttyp Flaska
Material Polypropen
Inkluderar Individuellt förpackad
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Sterilitet Icke-steril
Diameter (metrisk) 76 mm
Längd (metrisk) 89 mm