Läs mer
Sampling Systems™ SteriWare™ Engångs pulverflaska
Handla allt Sampling Systems Produkter
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 37
Paket med 50
Beskrivning
- Gjuten och förpackad i ett klass 100 000 renrum
- Individuellt förpackad
- Tillverkad av material som överensstämmer med FDA, EC 1935/2004 och EU 10/2011
- BSE/TSE-fri
- Finns i 2 storlekar
- Pulvertät försegling
- Full satsspårbarhet
- Tillgänglig försteriliserad (SAL 10 -6 )
- Ingen korskontaminering
- Ingen rengöring krävs
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Flaska |
| Material | Polypropen |
| Inkluderar | Individuellt förpackad |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Sterilitet | Sterila |
| Diameter (metrisk) | 106 mm |
| Längd (metrisk) | 108 mm |