Läs mer
Sampling Systems™ SteriWare™ Engångspulversond
BIOPHARMA
Produktkod. 12752457 Handla allt Sampling Systems Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
125 ml
200 ml
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Sterilitet unitSize
12752457 125 ml Sterila Paket med 20
15839451 200 ml Sterila Paket med 20
15829451 200 ml Icke-steril Paket med 20
15849451 125 ml Icke-steril Paket med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12752457 Leverantör Sampling Systems™ Leverantörsnummer 8064H500S
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Sampling Systems™ SteriWare™ Engångspulverprob är idealisk för att ta ett tvärsnittsprov genom ett bulkpulver.
  • Monteras och packas i ett klass 100 000 renrum
  • Individuellt förpackad
  • Tillverkad av FDA, EC 1935/2004 och EU 10/2011 som överensstämmer med HDPE
  • BSE/TSE-fri
  • Full satsspårbarhet
  • Tillgänglig försteriliserad (SAL 10 -6 )
  • Lämplig för användning i ATEX områden
  • Tryck in provtagaren i produkten, rotera provtagaren och dra sedan ut den
  • Lägg provet i en lämplig behållare
  • Placera den använda provtagaren i sin ursprungliga plastpåse och kassera
  • Ingen korskontaminering
  • Ingen rengöring krävs
Specifikationer
Produkttyp Sond
Material HDPE
Tips Typ Förhindrar att provet faller ut
Kapacitet (metrisk) 125 ml
Sterilitet Sterila
För användning med (applikation) Pulverprovtagning
Längd (metrisk) 600 mm
Längd (metrisk) kniv 500 mm