Läs mer
Sampling Systems™ SteriWare™ Engångspulversond
BIOPHARMA
Produktkod. 15829451 Handla allt Sampling Systems Produkter
Kapacitet (metrisk):
125 ml
200 ml
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Produktkod. 15829451
Brand: Sampling Systems™ 8064H1000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Sampling Systems™ SteriWare™ Engångspulverprob är idealisk för att ta ett tvärsnittsprov genom ett bulkpulver.
  • Monteras och packas i ett klass 100 000 renrum
  • Individuellt förpackad
  • Tillverkad av FDA, EC 1935/2004 och EU 10/2011 som överensstämmer med HDPE
  • BSE/TSE-fri
  • Full satsspårbarhet
  • Tillgänglig försteriliserad (SAL 10 -6 )
  • Lämplig för användning i ATEX områden
  • Tryck in provtagaren i produkten, rotera provtagaren och dra sedan ut den
  • Lägg provet i en lämplig behållare
  • Placera den använda provtagaren i sin ursprungliga plastpåse och kassera
  • Ingen korskontaminering
  • Ingen rengöring krävs
Specifikationer
Produkttyp Sond
Material HDPE
Tips Typ Förhindrar att provet faller ut
Kapacitet (metrisk) 200 ml
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Pulverprovtagning
Längd (metrisk) 950 mm
Längd (metrisk) kniv 850 mm