Läs mer
Sampling Systems™ SteriWare™ Engångspulversond
Handla allt Sampling Systems Produkter
Kapacitet (metrisk):
125 ml
200 ml
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Beskrivning
- Monteras och packas i ett klass 100 000 renrum
- Individuellt förpackad
- Tillverkad av FDA, EC 1935/2004 och EU 10/2011 som överensstämmer med HDPE
- BSE/TSE-fri
- Full satsspårbarhet
- Tillgänglig försteriliserad (SAL 10 -6 )
- Lämplig för användning i ATEX områden
- Tryck in provtagaren i produkten, rotera provtagaren och dra sedan ut den
- Lägg provet i en lämplig behållare
- Placera den använda provtagaren i sin ursprungliga plastpåse och kassera
- Ingen korskontaminering
- Ingen rengöring krävs
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Sond |
| Material | HDPE |
| Tips Typ | Förhindrar att provet faller ut |
| Kapacitet (metrisk) | 125 ml |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (applikation) | Pulverprovtagning |
| Längd (metrisk) | 600 mm |
| Längd (metrisk) kniv | 500 mm |