Läs mer
Descripción
- Monteras och packas i ett klass 100 000 renrum
- Individuellt förpackad
- Tillverkad av FDA, EC 1935/2004 och EU 10/2011 som överensstämmer med HDPE
- BSE/TSE-fri
- Full satsspårbarhet
- Lämplig för användning i ATEX områden
- Tryck in provtagaren i produkten och se till att provtagaren är i stängt läge
- Vrid handtaget för att öppna skåran
- Efter att ha lämnat provtagaren i flera sekunder för att tillåta pulver att komma in, vrid handtaget för att stänga provtagaren
Especificaciones
Especificaciones
| Material | HDPE |
| Kapacitet (metrisk) | 100 ml |
| Diameter (metrisk) | 40 mm |
| Längd (metrisk) | 1000 mm |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?