Läs mer
Sampling Systems™ SteriWare™ Engångspulverspatel
BIOPHARMA
Produktkod. 10762674 Handla allt Sampling Systems Produkter
Längd (metrisk):
230 mm
330 mm
Färg:
Blått
Rött
Vitt
Material:
HDPE
Polypropen
Polystyren
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 10762674
Brand: Sampling Systems™ 8095A150
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Prova och dispensera enkelt mängder pulver. Sampling Systems™ SteriWare™ Engångspulverspatel är tuff och bekväm att använda med sitt specialdesignade rundade handtag och robusta blad.
  • Gjuten och förpackad i ett klass 100 000 renrum
  • Individuellt förpackad
  • Tillverkad av material som överensstämmer med FDA, EC 1935/2004 och EU 10/2011
  • BSE/TSE-fri
  • Full satsspårbarhet
  • Tillgänglig försteriliserad (SAL 10 -6 )
  • Lämplig för användning i ATEX Zonerna 0, 1 och 2
  • Finns i 2 olika storlekar och en mängd olika färger
  • Ingen korskontaminering
  • Ingen rengöring krävs
Specifikationer
Beskrivning 150 mm blad
Sterilitet Icke-steril
Färg Vitt
Produkttyp Engångsspatel
Bredd (metrisk) 19 mm
Inkluderar 100 spatlar
Material Polystyren
Längd (metrisk) 230 mm