Läs mer
Sampling Systems™ SteriWare™ Engångssäckprovtagare
Produktkod. 11995846 Handla allt Sampling Systems Produkter
Change view
Bredd (metrisk):
14 mm
25 mm
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (metrisk) Sterilitet Förpackningsstorlek
11995846 25 mm Icke-steril Paket med 100
11905856 25 mm Sterila Paket med 100
15691582 14 mm Sterila Paket med 100
15839461 14 mm Icke-steril Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11995846 Leverantör Sampling Systems™ Leverantörsnummer 8085A100
Beräknad leverans: 02-12-2026
Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Sack Sampler är en hygienisk enhet för engångsbruk som har utformats speciellt för att ta prover genom sidan av säcken.
  • Individuellt förpackad
  • Tillverkad av material som överensstämmer med FDA, EC 1935/2004 och EU 10/2011
  • BSE/TSE-fri
  • Full satsspårbarhet
  • Lämplig för användning i ATEX områden
  • Tillgänglig försteriliserad (SAL 10 -6 )
Specifikationer
Material HDPE
Sterilitet Icke-steril
Längd (metrisk) 400 mm
Bredd (metrisk) 25 mm