Läs mer
Sampling Systems™ SteriWare™ Engångssäckprovtagare
Handla allt Sampling Systems Produkter
Bredd (metrisk):
14 mm
25 mm
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- Individually bagged
- Made from FDA, EC 1935/2004 and EU 10/2011 conforming materials
- BSE/TSE free
- Full batch traceability
- Suitable for use in ATEX areas
- Available pre-sterilized (SAL 10-6)
Specifikationer
Specifikationer
| Material | HDPE |
| Sterilitet | Sterila |
| Längd (metrisk) | 400 mm |
| Bredd (metrisk) | 14 mm |