Läs mer
Sampling Systems™ SteriWare™ Engångssäckprovtagare
Produktkod. p-7138873 Handla allt Sampling Systems Produkter
Bredd (metrisk):
14 mm
25 mm
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 11995846
Brand: Sampling Systems™ 8085A100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Sack Sampler är en hygienisk enhet för engångsbruk som har utformats speciellt för att ta prover genom sidan av säcken.
  • Individuellt förpackad
  • Tillverkad av material som överensstämmer med FDA, EC 1935/2004 och EU 10/2011
  • BSE/TSE-fri
  • Full satsspårbarhet
  • Lämplig för användning i ATEX områden
  • Tillgänglig försteriliserad (SAL 10 -6 )
Specifikationer
Material HDPE
Sterilitet Icke-steril
Längd (metrisk) 400 mm
Bredd (metrisk) 25 mm