Läs mer
Sampling Systems™ SteriWare™ Engångsbricka
Handla allt Sampling Systems Produkter
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 40
Beskrivning
- Gjuten och förpackad i ett klass 100 000 renrum
- Individuellt förpackad
- Tillverkad av material som överensstämmer med FDA, EC 1935/2004 och EU 10/2011
- BSE/TSE-fri
- Full satsspårbarhet
- Tillgänglig försteriliserad (SAL 10 -6 )
- Ingen korskontaminering
- Ingen rengöring krävs
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Polypropen |
| Kapacitet (metrisk) | 3 L |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Sterilitet | Sterila |
| Färg | Vitt |
| Mått (L x B x H) | 310 x 265 x 55 mm |