Läs mer
Sampling Systems™ SteriWare™ Engångsbricka
BIOPHARMA
Produktkod. 17161825 Handla allt Sampling Systems Produkter
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 40
Produktkod. 17161825
Brand: Sampling Systems™ 8081P3000S
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Sampling Systems™ SteriWare™ Engångsbricka är idealisk för hygieniska tillämpningar inom sjukhus och läkemedelsfabriker.
  • Gjuten och förpackad i ett klass 100 000 renrum
  • Individuellt förpackad
  • Tillverkad av material som överensstämmer med FDA, EC 1935/2004 och EU 10/2011
  • BSE/TSE-fri
  • Full satsspårbarhet
  • Tillgänglig försteriliserad (SAL 10 -6 )
  • Ingen korskontaminering
  • Ingen rengöring krävs
Specifikationer
Material Polypropen
Kapacitet (metrisk) 3 L
Disponibel Engångsbruk
Sterilitet Sterila
Färg Vitt
Mått (L x B x H) 310 x 265 x 55 mm