Läs mer
Sampling Systems™ SteriWare™ Engångspincett
Handla allt Sampling Systems Produkter
Produkttyp:
Icke-sterila pincett
Steril pincett
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- Gjuten och förpackad i ett klass 100 000 renrum
- Individuellt förpackad
- Tillverkad av FDA, EC 1935/2004 och EU 10/2011 som överensstämmer med HDPE
- BSE/TSE-fri
- Full satsspårbarhet
- Tillgänglig försteriliserad (SAL 10 -6 )
- Ingen korskontaminering
- Ingen rengöring krävs
Specifikationer
Specifikationer
| Material | HDPE |
| Längd (metrisk) | 115 mm |
| Produkttyp | Steril pincett |
| Sterilitet | Sterila |