Läs mer
Sampling Systems™ SteriWare™ ViscoThief för engångsbruk
BIOPHARMA
Produktkod. 15819451 Handla allt Sampling Systems Produkter
Kapacitet (metrisk):
300 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Produktkod. 15819451
Brand: Sampling Systems™ 8055H1500S
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable ViscoThief är en engångsprovtagare för engångsbruk som är designad för användning med trögflytande material som krämer, oljor och honung.
  • Monteras och packas i ett klass 100 000 renrum
  • Individuellt förpackad
  • Tillverkad av material som överensstämmer med FDA, EC 1935/2004 och EU 10/2011
  • BSE/TSE-fri
  • Full satsspårbarhet
  • Tillgänglig försteriliserad (SAL 10 -6 )
  • Dra upp handtaget på önskat djup
  • Ju längre handtaget dras, desto större provvolym
  • Tryck ned handtaget för att ta ut provet
  • Ingen korskontaminering
  • Ingen rengöring krävs
Specifikationer
Produkttyp Flytande provtagare
Material HDPE
Beskrivning Individuellt förpackad
Kapacitet (metrisk) 300 ml
Disponibel Engångsbruk
Sterilitet Sterila
Diameter (metrisk) Yttre 21 mm
Längd (metrisk) 1500 mm