Läs mer
Sampling Systems™ SteriWare™ ViscoThief för engångsbruk
BIOPHARMA
Produktkod. 11919206 Handla allt Sampling Systems Produkter
Kapacitet (metrisk):
190 ml
Längd (metrisk):
1000 mm
Material:
Polypropen
Sterilitet:
Icke-steril
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Produktkod. 11919206
Brand: Sampling Systems™ 8055P1000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable ViscoThief är en engångsprovtagare för engångsbruk som är designad för användning med trögflytande material som krämer, oljor och honung.
  • Monteras och packas i ett klass 100 000 renrum
  • Individuellt förpackad
  • Tillverkad av material som överensstämmer med FDA, EC 1935/2004 och EU 10/2011
  • BSE/TSE-fri
  • Full satsspårbarhet
  • Tillgänglig försteriliserad (SAL 10 -6 )
  • Dra upp handtaget på önskat djup
  • Ju längre handtaget dras, desto större provvolym
  • Tryck ned handtaget för att ta ut provet
  • Ingen korskontaminering
  • Ingen rengöring krävs
Specifikationer
Produkttyp MiniSampler
Material Polypropen
Beskrivning Individuellt förpackad
Kapacitet (metrisk) 190 ml
Disponibel Engångsbruk
Sterilitet Icke-steril
Diameter (metrisk) Yttre 21 mm
Längd (metrisk) 1000 mm