Läs mer
Sampling Systems™ SteriWare™ ViscoThief för engångsbruk
Handla allt Sampling Systems Produkter
Kapacitet (metrisk):
300 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Beskrivning
- Monteras och packas i ett klass 100 000 renrum
- Individuellt förpackad
- Tillverkad av material som överensstämmer med FDA, EC 1935/2004 och EU 10/2011
- BSE/TSE-fri
- Full satsspårbarhet
- Tillgänglig försteriliserad (SAL 10 -6 )
- Dra upp handtaget på önskat djup
- Ju längre handtaget dras, desto större provvolym
- Tryck ned handtaget för att ta ut provet
- Ingen korskontaminering
- Ingen rengöring krävs
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Flytande provtagare |
| Material | HDPE |
| Beskrivning | Individuellt förpackad |
| Kapacitet (metrisk) | 300 ml |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Diameter (metrisk) Yttre | 21 mm |
| Längd (metrisk) | 1500 mm |