Läs mer
Sampling Systems™ SteriWare™ Volumetrisk engångsskopa
BIOPHARMA
Produktkod. 12744948 Handla allt Sampling Systems Produkter
Kapacitet (metrisk):
50 pmol RNA per reaktion
1,23 ml
2,46 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Längd (metrisk):
153 mm
155 mm
160 mm
165 mm
171 mm
180 mm
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 12744948
Brand: Sampling Systems™ 8640H05S
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kan användas direkt från väskan med sin individuellt förpackade design. Sampling Systems™ SteriWare™ Volumetrisk engångsskopa gör att små volymer kan mätas exakt.
  • Gjuten och förpackad i ett klass 100 000 renrum
  • Individuellt förpackad
  • Tillverkad av material som överensstämmer med FDA, EC 1935/2004 och EU 10/2011
  • BSE/TSE-fri
  • Finns i en mängd olika storlekar
  • Full satsspårbarhet
  • Tillgänglig försteriliserad (SAL 10 -6 )
  • Ingen korskontaminering
  • Ingen rengöring krävs
Specifikationer
Sterilitet Sterila
Kapacitet (metrisk) 5 ml
Disponibel Engångsbruk
Produkttyp Volumetrisk skopa
Diameter (metrisk) Yttre 29 mm
Material HDPE
Längd (metrisk) 165 mm
Dessa volymetriska skedar är inte certifierade mätinstrument. Användarverifiering krävs.