Läs mer
Sampling Systems™ SteriWare™ Volumetrisk engångsskopa
BIOPHARMA
Produktkod. 15839541 Handla allt Sampling Systems Produkter
Kapacitet (metrisk):
50 pmol RNA per reaktion
1,23 ml
2,46 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Längd (metrisk):
153 mm
155 mm
160 mm
165 mm
171 mm
180 mm
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 15839541
Brand: Sampling Systems™ 8640H0246S
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kan användas direkt från väskan med sin individuellt förpackade design. Sampling Systems™ SteriWare™ Volumetrisk engångsskopa gör att små volymer kan mätas exakt.
  • Gjuten och förpackad i ett klass 100 000 renrum
  • Individuellt förpackad
  • Tillverkad av material som överensstämmer med FDA, EC 1935/2004 och EU 10/2011
  • BSE/TSE-fri
  • Finns i en mängd olika storlekar
  • Full satsspårbarhet
  • Tillgänglig försteriliserad (SAL 10 -6 )
  • Ingen korskontaminering
  • Ingen rengöring krävs
Specifikationer
Sterilitet Sterila
Kapacitet (metrisk) 2,46 ml
Disponibel Engångsbruk
Produkttyp Volumetrisk skopa
Diameter (metrisk) Yttre 23 mm
Material HDPE
Längd (metrisk) 160 mm
Dessa volymetriska skedar är inte certifierade mätinstrument. Användarverifiering krävs.