Läs mer
Sampling Systems™ SteriWare™ Volumetrisk engångsskopa
Handla allt Sampling Systems Produkter
Kapacitet (metrisk):
50 pmol RNA per reaktion
1.23 mL
2.46 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Längd (metrisk):
153 mm
155 mm
160 mm
165 mm
171 mm
180 mm
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- Gjuten och förpackad i ett klass 100 000 renrum
- Individuellt förpackad
- Tillverkad av material som överensstämmer med FDA, EC 1935/2004 och EU 10/2011
- BSE/TSE-fri
- Finns i en mängd olika storlekar
- Full satsspårbarhet
- Tillgänglig försteriliserad (SAL 10 -6 )
- Ingen korskontaminering
- Ingen rengöring krävs
Specifikationer
Specifikationer
| Sterilitet | Sterila |
| Kapacitet (metrisk) | 50 pmol RNA per reaktion |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Produkttyp | Volumetrisk skopa |
| Diameter (metrisk) Yttre | 18 mm |
| Material | HDPE |
| Längd (metrisk) | 153 mm |
Dessa volymetriska skedar är inte certifierade mätinstrument. Användarverifiering krävs.