Läs mer
Sampling Systems™ SteriWare™ Dubbelpåsar - USP Klass VI pulvertrattar
BIOPHARMA
Produktkod. 17594696 Handla allt Sampling Systems Produkter
Diameter (metrisk) skaft:
40 mm
Produktkod. 17594696
Brand: Sampling Systems™ 9111H200S
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
SteriWare™ bred mun dubbelpåsad - USP Klass VI pulvertrattar är perfekta för puder och tjocka material som krämer. Den 200 mm övre diametern och den breda pipen gör dem idealiska för de flesta applikationer. De är som standard dubbelpåsade och tillverkade av USP Klass VI HDPE.
  • Dessa är en del av vår SteriWare™ Ultra Range som är vårt premiumsortiment.
  • Dessa sterila trattar är designade för att användas direkt från påsen.
  • Den dubbla säcken gör att ytterpåsen kan tas bort när den går in i renrummet, vilket säkerställer städningen inne i renrummet eller tillverkningsområdet.
  • Trattarna är sprickfria och har en slät finish.
  • Konens vinkel är utformad för att ge optimalt produktflöde.
  • Tillverkad av livsmedelskvalitet, FDA och EG-kompatibel HDPE.
  • HDPE har god kemikaliebeständighet och kan lätt återvinnas.
  • Trattarna steriliseras med gammastrålning.
  • USP KLASS VI - Högkvalitativ polymer av medicinsk kvalitet som också har testats oberoende för USP 661.
  • Renrumstillverkade - Skopor är helt tillverkade i renrumsförhållanden med slutförpackning utförd i ett renrum av klass 10 000.
  • Varje tratt inspekteras till 100 % före packning.
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 200 mm
Diameter (metrisk) skaft 40 mm
Material HDPE
Sterilitet Sterila
Förpackningstyp Dubbelpåsad