Läs mer
Sampling Systems™ SteriWare™ Graderade kannor
BIOPHARMA
Produktkod. 17554666 Handla allt Sampling Systems Produkter
Change view
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sterilitet
17554666 Icke-steril
17544666 Sterila
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17554666 Leverantör Sampling Systems™ Leverantörsnummer 8432P1000S
Beräknad leverans: 08-12-2026
Mät vätskor och vätskor lätt med SteriWare™ Utexaminerade kannor. Dessa mätbägare med ergonomiskt handtag finns i 2 storlekar och är försteriliserade med gammastrålning.
  • Vårt utbud av klassledande kannor är idealiska för användning i laboratorier och produktion.
  • Den högkvalitativa PP-konstruktionen ger stor kemikaliebeständighet.
  • Dessa graderade kannor levereras försteriliserade så att rengöring blir ett minne blott.
  • Graderingarna kan lätt ses.
  • Det ergonomiska handtaget är rundat för att göra det bekvämt att hålla och använda.
  • Kannorna finns i både 500 ml och 1000 ml storlekar.
  • De kan användas som kannor för allmänt bruk eller som graderade bägare.
  • De individuellt förpackade kannorna kommer förpackade och är redo att användas.
  • Bara packa upp och använda. Ingen rengöring eller rengöringsvalidering krävs.
  • Tillverkad av högkvalitativt PP som överensstämmer med den senaste livsmedelskvaliteten, EC och FDA-standarder.
  • BSE/TSE-fri.
  • Satsintyg om överensstämmelse tillhandahålls.
  • Packad i ett medicinskt renrum för att bibehålla renlighet.
  • Bara packa upp och använda.
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Material Polypropen
Sterilitet Icke-steril
Graderad Ja