Läs mer
Sampling Systems™ SteriWare™ HDPE engångspulvertjuv
BIOPHARMA
Produktkod. 11935636 Handla allt Sampling Systems Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 pmol RNA per reaktion
5 ml
10 ml
20 ml
Längd (metrisk):
500 mm
1000 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
11935636 10 ml 500 mm Paket med 20
11935457 20 ml 1000 mm Paket med 20
11955437 50 pmol RNA per reaktion 500 mm Paket med 20
11915636 5 ml 1000 mm Paket med 20
11905447 50 pmol RNA per reaktion 1000 mm Paket med 20
11955636 10 ml 1000 mm Paket med 20
11995626 5 ml 500 mm Paket med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 11935636 Leverantör Sampling Systems™ Leverantörsnummer 8060H510
Beräknad leverans: 04-01-2027
Sampling Systems™ SteriWare™ HDPE Disposable Powder Thief är idealisk för att ta representativa prover från kända platser i bulkpulvret.
  • Monteras och packas i ett renrum
  • Individuellt förpackad
  • Tillverkad av HDPE enligt FDA eller EU
  • BSE/TSE-fri
  • Full batchspårbarhet
  • Lämplig för användning i ATEX zonerna 0, 1 och 2
  • Korskontamineringsrisken är eliminerad - enheten kan användas direkt från påsen
  • Ingen rengöring krävs före eller efter provtagning
  • Ingen rengöringsvalidering (detta är mycket dyrt att installera och köra)
  • Tillverkad i en renrumsmiljö av klass 100 000 (kontrollera individuella provtagningsbeskrivningar)
  • Sinnesro
  • Lämplig för alla industrier (läkemedel, livsmedel, kemi, kosmetika, bioteknik etc.)
  • Lämplig för användning i ATEX Zonerna 0, 1 och 2
  • Finansiell
  • Spara tid och pengar (det kommer att kosta mer att rengöra en återanvändbar provtagare än att köpa en engångsprovtagare)
Specifikationer
Material HDPE
Kapacitet (metrisk) 10 ml
Sterilitet Icke-steril
Diameter (metrisk) 21 mm
Längd (metrisk) 500 mm