Läs mer
Sampling Systems™ SteriWare™ HDPE engångsfackprovtagare
BIOPHARMA
Produktkod. 12702467 Handla allt Sampling Systems Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
100 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
12702467 100 ml Paket med 20
15210749 500 ml Paket med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12702467 Leverantör Sampling Systems™ Leverantörsnummer 8073H500S
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för att ta ett multilevel, tvärsnittsprov från pulver och granulat. Engångsslotsprovtagaren tar en enda komposit från toppen, mitten och botten av din puderbädd.
Nyckelfunktioner:
  • Monteras och packas i ett klass 100 000 renrum
  • Individuellt förpackad
  • Tillverkad av FDA, EC 1935/2004 och EU 10/2011 som överensstämmer med HDPE
  • BSE/TSE-fri
  • Full satsspårbarhet
  • Tillgänglig försteriliserad (SAL 10 -6 )
  • Lämplig för användning i ATEX områden
  • Finns i 2 olika längder
Drift:
  • Tryck in provtagaren i produkten. Se till att provtagaren är i stängt läge.
  • Vrid handtaget för att öppna upp skårorna.
  • Efter att ha lämnat provtagaren i flera sekunder för att tillåta pulver att komma in, vrid handtaget för att stänga provtagaren.
  • Ta bort provtagaren från produkten.
  • Skjut ut den inre stången ur det yttre röret.
  • Lägg provet i en lämplig behållare.
Varför använda en SteriWare™ Engångsprovtagare?
  • Ingen korskontaminering - alla SteriWare™ enheter kan användas direkt från väskan.
  • Ingen rengöring - Till skillnad från en återanvändbar provtagare kan du använda en SteriWare™ produkt direkt. Detta eliminerar behovet av kostsam rengöringsvalidering.
  • Hög kvalitet - Vår SteriWare™ produkterna tillverkas/gjuts/förpackas i ett klass 100 000 renrum i England. Se produktens certifikat om överensstämmelse och tekniska specifikationer för mer information.
  • Fullständig dokumentation - Vi kan tillhandahålla fullständig batchspecifik dokumentation för alla SteriWare™ produkter. Detta inkluderar certifikat om överensstämmelse och certifikat om bestrålning (i tillämpliga fall). Batchnumret är tydligt tryckt på varje påse och kartong.
  • Kostnadseffektiv - Ta bort behovet av rengöringsvalidering genom att byta till en SteriWare™ enheten sparar tid och pengar.
  • Finns steril - De flesta SteriWare™ produkter finns försteriliserade av Gamma eller Electron Beam till SAL10 -6 . Se specifikationsbladet för mer information.
Specifikationer
Produkttyp Multilevel Slot Sampler
Material HDPE
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Disponibel Engångsbruk
Sterilitet Sterila
Certifikat och efterlevnad Överensstämmer med FDA CFR 177.1520, EU-föreskrifter 10/2011, EG-förordningar 1935/2004
För användning med (applikation) För sammanhängande och lite fritt flytande puder
Längd (metrisk) 620 mm