Läs mer
Sampling Systems™ SteriWare™ LiquiDip Duo
BIOPHARMA
Produktkod. 15611592 Handla allt Sampling Systems Produkter
Kapacitet (metrisk):
80 ml
225 ml
Längd (metrisk):
450 mm
1100 mm
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Produktkod. 15611592
Brand: Sampling Systems™ 8921H450S
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Sampling Systems™ SteriWare™ LiquiDip Duo är idealisk för att ta tvärsnitts- eller punktprover av vätskor.
  • Monteras och packas i ett klass 100 000 renrum
  • Individuellt förpackad
  • Tillverkad av FDA, EC 1935/2004 och EU 10/2011 som överensstämmer med HDPE
  • BSE/TSE-fri
  • Lämplig för att ta tvärsnitts- och punktprover
  • Full satsspårbarhet
  • Tillgänglig försteriliserad (SAL 10 -6 )
  • Finns i 2 olika längder
  • Tryck in provtagaren i produkten och se till att toppen och botten är i öppet läge
  • Tryck provtagaren mot botten av behållaren för att stänga ventilen
  • Ta bort provtagaren och häll ut vätskan i en lämplig behållare
  • Ingen korskontaminering
  • Ingen rengöring krävs
Specifikationer
Produkttyp MiniSampler
Material HDPE
Inkluderar Ventil i båda ändar
Kapacitet (metrisk) 80 ml
Sterilitet Sterila
Diameter (metrisk) Yttre 21 mm
Längd (metrisk) 450 mm