Läs mer
Sampling Systems™ SteriWare™ LiquiDip Duo
Handla allt Sampling Systems Produkter
Kapacitet (metrisk):
80 ml
225 ml
Längd (metrisk):
450 mm
1100 mm
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Beskrivning
- Monteras och packas i ett klass 100 000 renrum
- Individuellt förpackad
- Tillverkad av FDA, EC 1935/2004 och EU 10/2011 som överensstämmer med HDPE
- BSE/TSE-fri
- Lämplig för att ta tvärsnitts- och punktprover
- Full satsspårbarhet
- Tillgänglig försteriliserad (SAL 10 -6 )
- Finns i 2 olika längder
- Tryck in provtagaren i produkten och se till att toppen och botten är i öppet läge
- Tryck provtagaren mot botten av behållaren för att stänga ventilen
- Ta bort provtagaren och häll ut vätskan i en lämplig behållare
- Ingen korskontaminering
- Ingen rengöring krävs
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Flytande provtagare |
| Material | HDPE |
| Inkluderar | Ventil i båda ändar |
| Kapacitet (metrisk) | 225 ml |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Diameter (metrisk) Yttre | 21 mm |
| Längd (metrisk) | 1100 mm |