Läs mer
Sampling Systems™ SteriWare™ LiquiThief
BIOPHARMA
Product Code. 17514596 Shop All Sampling Systems Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapacitet (metrisk):
100 mL
190 mL
Längd (metrisk):
500 mm
1000 mm
Product Code. 17514596
missing translation for 'mfr': Sampling Systems™ 8050P500
Only null left
Add to basket
Add to basket
Eliminera risken för korskontaminering när du använder en engångsprodukt SteriWare™ LiquiThief. LiquiThief-provtagare är lämpliga för provtagning av ett brett utbud av vätskor och lätta oljor.
  • LiquiThief är i grunden en stor spruta.
  • Den är enkel att använda och kommer med den extra fördelen att det inte finns någon rengöringsvalidering och ingen rengöring.
  • Bara packa upp och använda.
  • Dra i handtaget för att ta ett prov.
  • Provtagaren är gjord i ett renrum så att du enkelt packar upp och använder.
  • Om du vill köpa en vätskeprovtagare för engångsbruk är LiquiThief den valda provtagaren.
  • Det används ofta för att ta prover av vätskor, tunna oljor och salvor.
  • För mer trögflytande material använd vår SteriWare™ ViscoThief.
  • Engångs LiquiThief är ett snabbt och bekvämt sätt att ta vätskeprover.
  • Det är i grunden en stor spruta.
  • Operatören drar upp handtaget för att dra in vätskan i provtagaren.
  • Ju längre handtaget dras desto större provvolym.
  • Den är idealisk för provtagning av fat, behållare och fat.
  • Idealisk för snabb provtagning av vätskor och oljor med låg viskositet.
  • Alla polymerer är livsmedelsklassade, FDA-klassade och EC-kompatibla.
  • BSE/TSE-fri.
  • Fullständiga batchcertifikat finns tillgängliga.
  • Varje provtagare tillverkas och packas i ett renrum för att säkerställa att de är rena fram till användningstillfället.
  • De är individuellt inslagna och kan användas direkt från påsen.
  • 3 längder i både sterila och icke sterila.
  • Finns i både HDPE och PP konstruktion.
Specifications
Material Polypropen
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Disponibel Engångsbruk
Sterilitet Icke-steril
Förpackningstyp Individuellt förpackad
Längd (metrisk) 500 mm