Läs mer
Sampling Systems™ SteriWare™ Miniskedar
BIOPHARMA
Produktkod. 17524686 Handla allt Sampling Systems Produkter
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Produktkod. 17524686
Brand: Sampling Systems™ 8642A01
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mät upp små mängder pulver och vätskor med SteriWare™ Miniskedar. Tillgängliga sterila doseringsskedar har en dubbel 2,5/5 mL skål idealisk för användning inom sjukvård, sjukhus, laboratorier och kvalitetskontroll. Varje sked är individuellt förpackad, gjord av FDA och EU-klass PS.
  • Dessa doseringsskedar är en kostnadseffektiv sked för provtagning, dekantering och mätning.
  • Den dubbla skeden innebär att både 2,5 och 5 ml kan mätas och provtas från samma sked.
  • De är idealiska för användning i sjukhus, laboratorier, kvalitetskontroll och produktionsmiljöer.
  • De är gjutna och individuellt förpackade i ett renrum för att säkerställa renhet.
Specifikationer
Sterilitet Icke-steril
Kapacitet (metrisk) 2.5 mL, 5 mL
Material Polystyren