Läs mer
Sampling Systems™ SteriWare™ Mono Slot Sampler
BIOPHARMA
Produktkod. p-7138870 Handla allt Sampling Systems Produkter
Längd (metrisk):
620 mm
970 mm
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Produktkod. 15859451
Brand: Sampling Systems™ 8069H1000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för att ta ett 50 ml prov från provtagningsöppningen som är placerad nära provtagarens spets. Sampling Systems™ SteriWare™ Mono Slot-provtagare för engångsbruk är idealisk för att ta ett enda prov från fritt rinnande pulver och granulat.
  • Monteras och packas i ett klass 100 000 renrum
  • Individuellt förpackad
  • Tillverkad av FDA, EC 1935/2004 och EU 10/2011 som överensstämmer med HDPE
  • BSE/TSE-fri
  • Full satsspårbarhet
  • Tillgänglig försteriliserad (SAL 10 -6 )
  • Lämplig för användning i ATEX områden
  • Tryck in provtagaren i produkten och se till att provtagaren är i stängt läge
  • Efter att ha lämnat provtagaren i flera sekunder för att tillåta pulver att komma in, vrid handtaget för att stänga provtagaren
  • Lägg provet i en lämplig behållare
  • Ingen korskontaminering
  • Ingen rengöring krävs
Specifikationer
Produkttyp Slot Sampler
Material HDPE
Inkluderar 20 per förpackning
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Sterilitet Icke-steril
Diameter (metrisk) 26 mm
Längd (metrisk) 970 mm