Beskrivning
- Tillverkad av livsmedelsgodkänd polystyren
- Individuellt förpackad för att förhindra korskontaminering
- 100 % tillverkad och förpackad i ett renrum
- Finns i både steril och icke-steril
Specifikationer
Specifikationer
| Tipsstil | Tandad, platt |
| Längd (engelska) | 30,08 cm |
| Material | Polystyren |
| Längd (metrisk) | 303 mm |
| Produkttyp | Pincett |
| Kvantitet (antal per ärende) | 50 pincett/Cs. |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Stil | Gjuten |