Läs mer
Sampling Systems™ SteriWare™ Öppna V Spatlar
BIOPHARMA
Produktkod. 17524676 Handla allt Sampling Systems Produkter
Change view
Längd (metrisk) kniv:
100 mm
150 mm
250 mm
Bredd (metrisk) kniv:
10 mm
20 mm
Storlek:
Smal
Standard
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) kniv Bredd (metrisk) kniv Storlek Sterilitet Förpackningsstorlek
17524676 - - - - -
17564666 100 mm 20 mm Standard Icke-steril Paket med 100
17574666 100 mm 20 mm Standard Sterila -
17584666 150 mm 20 mm Standard Icke-steril Paket med 100
17594666 150 mm 20 mm Standard Sterila Paket med 100
17504676 250 mm 20 mm Standard Icke-steril -
17514676 250 mm 20 mm Standard Sterila -
17534676 100 mm 10 mm Smal Sterila -
17544676 150 mm 10 mm Smal Icke-steril -
17554676 250 mm 10 mm Smal Sterila Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 17524676 Leverantör Sampling Systems™ Leverantörsnummer 8440N100
Beräknad leverans: 16-11-2026
Förbättra din kvalitetskontroll genom att enkelt ta fasta volymer av pulverprover SteriWare™ Öppna V Spatlar. Designen med öppen spets är idealisk för dispensering och provtagning av små mängder pulver. Finns sterilt i ett brett utbud av storlekar idealiskt för läkemedels-, kemi- och livsmedelsindustrin.
  • Vår öppna V-spatel för engångsbruk är idealiska för provtagning, råvarutestning och allmänna varor i testning.
  • Tillverkad enligt högsta standard i ett medicinskt renrum för att säkerställa renlighet och levereras med fullständig dokumentation.
  • Finns i 2 bredder och 3 längder för att säkerställa att du har rätt provtagningsverktyg för jobbet.
  • De smala versionerna är idealiska om du vill lägga provet i provröret eller ta ett litet prov.
  • Den längre versionen är idealisk när du vill ta mer av ett tvärsnittsprov.
  • V-spateln för engångsbruk kommer förpackad och redo att användas.
  • Bara packa upp och använda.
  • Ingen rengöring eller rengöringsvalidering krävs.
  • Finns i 2 versioner, antingen sterila eller icke sterila versioner.
  • Sterila och icke-sterila spatlar är idealiska när ett robust verktyg krävs.
  • Tillverkad av högkvalitativ PS som överensstämmer med den senaste livsmedelskvaliteten, EC och FDA-standarder.
  • BSE/TSE-fri.
  • Satsintyg om överensstämmelse tillhandahålls.
  • Gjuten och förpackad i ett medicinskt renrum för att bibehålla renhet.