Läs mer
Sampling Systems™ SteriWare™ Öppna V Spatlar
BIOPHARMA
Produktkod. 17534676 Handla allt Sampling Systems Produkter
Längd (metrisk) kniv:
100 mm
150 mm
250 mm
Bredd (metrisk) kniv:
10 mm
20 mm
Storlek:
Smal
Standard
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 17534676
Brand: Sampling Systems™ 8440N100S
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förbättra din kvalitetskontroll genom att enkelt ta fasta volymer av pulverprover SteriWare™ Öppna V Spatlar. Designen med öppen spets är idealisk för dispensering och provtagning av små mängder pulver. Finns sterilt i ett brett utbud av storlekar idealiskt för läkemedels-, kemi- och livsmedelsindustrin.
  • Vår öppna V-spatel för engångsbruk är idealiska för provtagning, råvarutestning och allmänna varor i testning.
  • Tillverkad enligt högsta standard i ett medicinskt renrum för att säkerställa renlighet och levereras med fullständig dokumentation.
  • Finns i 2 bredder och 3 längder för att säkerställa att du har rätt provtagningsverktyg för jobbet.
  • De smala versionerna är idealiska om du vill lägga provet i provröret eller ta ett litet prov.
  • Den längre versionen är idealisk när du vill ta mer av ett tvärsnittsprov.
  • V-spateln för engångsbruk kommer förpackad och redo att användas.
  • Bara packa upp och använda.
  • Ingen rengöring eller rengöringsvalidering krävs.
  • Finns i 2 versioner, antingen sterila eller icke sterila versioner.
  • Sterila och icke-sterila spatlar är idealiska när ett robust verktyg krävs.
  • Tillverkad av högkvalitativ PS som överensstämmer med den senaste livsmedelskvaliteten, EC och FDA-standarder.
  • BSE/TSE-fri.
  • Satsintyg om överensstämmelse tillhandahålls.
  • Gjuten och förpackad i ett medicinskt renrum för att bibehålla renhet.
Specifikationer
Kvantitet 100 Pk.
Sterilitet Sterila
Färg Vitt
Produkttyp Typ 1 spatel
Längd (metrisk) kniv 100 mm
Storlek Smal
Bredd (metrisk) kniv 10 mm