Läs mer
Sampling Systems™ SteriWare™ Öppna V Spatlar
Handla allt Sampling Systems Produkter
Längd (metrisk) kniv:
100 mm
150 mm
250 mm
Bredd (metrisk) kniv:
10 mm
20 mm
Storlek:
Smal
Standard
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- Vår öppna V-spatel för engångsbruk är idealiska för provtagning, råvarutestning och allmänna varor i testning.
- Tillverkad enligt högsta standard i ett medicinskt renrum för att säkerställa renlighet och levereras med fullständig dokumentation.
- Finns i 2 bredder och 3 längder för att säkerställa att du har rätt provtagningsverktyg för jobbet.
- De smala versionerna är idealiska om du vill lägga provet i provröret eller ta ett litet prov.
- Den längre versionen är idealisk när du vill ta mer av ett tvärsnittsprov.
- V-spateln för engångsbruk kommer förpackad och redo att användas.
- Bara packa upp och använda.
- Ingen rengöring eller rengöringsvalidering krävs.
- Finns i 2 versioner, antingen sterila eller icke sterila versioner.
- Sterila och icke-sterila spatlar är idealiska när ett robust verktyg krävs.
- Tillverkad av högkvalitativ PS som överensstämmer med den senaste livsmedelskvaliteten, EC och FDA-standarder.
- BSE/TSE-fri.
- Satsintyg om överensstämmelse tillhandahålls.
- Gjuten och förpackad i ett medicinskt renrum för att bibehålla renhet.
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 100 Pk. |
| Sterilitet | Sterila |
| Färg | Vitt |
| Produkttyp | Typ 1 spatel |
| Längd (metrisk) kniv | 150 mm |
| Storlek | Standard |
| Bredd (metrisk) kniv | 20 mm |
| Material | Polypropen |