Läs mer
Sampling Systems™ SteriWare™ Pulver spatlar
BIOPHARMA
Produktkod. 17514606 Handla allt Sampling Systems Produkter
Change view
Längd (metrisk):
330 mm
Produktkod. Längd (metrisk)
17514606 330 mm
1 options
Produktkod. 17514606 Leverantör Sampling Systems™ Leverantörsnummer 8095H150S
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ta reda på hur du kan förbättra sättet du dispenserar och provar pulver och granulat med SteriWare™ Pulver spatlar. Engångspulverspadarna är gjorda och förpackade i ett renrum så att de kan användas direkt från påsen.
  • Provtagning och dispensering av mängder pulver har aldrig varit enklare tack vare den sterila pulverspateln.
  • Powder Spateln är tuff och bekväm att använda med sitt specialdesignade rundade handtag och robusta blad.
  • Pulverspateln är tillverkad och förpackad i en kontrollerad atmosfär (klass 10 000 och 100 000 renrum) och kan därför användas direkt från påsen.
  • SteriWare™ Pulver spatlar är gjorda av FDA och EU-kompatibla polymerer.
  • Provtagarna levereras med klassledande dokumentation som inkluderar ett batchspecifikt intyg om överensstämmelse som inkluderar tillverkningsdatum, utgångsdatum, FDA och EG-överensstämmelse, BSE/TSE-fri.
  • Packa helt enkelt upp spateln och tryck in i pulvret för att ta ett ytprov.
  • Olika längdversioner finns tillgängliga så att du kan bestämma vilket djup du vill ta provet.
  • Specialfärgade versioner finns också tillgängliga.
  • Dessa är idealiska om du är orolig för att lämna spateln i pulvret.
  • Det betyder att det är lätt att se.
  • Tillverkad av högslagspolystyren (FDA, livsmedelskvalitet och EU 10/2011 acceptabel kvalitet).
  • Det ergonomiskt utformade handtaget gör det lätt att använda, även vid stora provtagningar.
Specifikationer
Sterilitet Sterila
Färg Vitt
Längd (metrisk) kniv 150 mm
Material HDPE
Längd (metrisk) 330 mm