Beskrivning
- Den sterila engångspulvertjuven är idealisk för att ta representativa prover från kända platser i bulkpulvret.
- Dessa provtagare finns i två bekväma längder och fyra provvolymer.
- Engångsprovtagare för Powder Thief finns sterila eller icke-sterila.
- Monteras och packas i ett renrum.
- Individuellt förpackad.
- Designad för engångsbruk.
- Tillverkad av HDPE som överensstämmer med FDA och EU.
- BSE/TSE-fri.
- Full batchspårbarhet.
- Finns som gammabestrålad steril (SAL 10 -6 ).
Specifikationer
Specifikationer
| Material | HDPE |
| Kapacitet (metrisk) | 20 ml |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Sterilitet | Sterila |
| Förpackningstyp | Individuellt förpackad |
| Längd (metrisk) | 1500 mm |