Läs mer
Sampling Systems™ SteriWare™ Pulvertjuv
BIOPHARMA
Produktkod. 17564596 Handla allt Sampling Systems Produkter
Change view
Längd (metrisk):
500 mm
1500 mm
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
2 ml
3 ml
20 ml
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Kapacitet (metrisk) Sterilitet unitSize
17564596 500 mm 0,5 ml Sterila Paket med 20
17574596 500 mm 2 ml Sterila -
17584596 500 mm 3 ml Sterila Paket med 20
17544596 1500 mm 20 ml Icke-steril -
17554596 1500 mm 20 ml Sterila Paket med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 17564596 Leverantör Sampling Systems™ Leverantörsnummer 8060H500.5S
Beräknad leverans: 10-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lär dig hur du förhindrar korskontaminering vid provtagning när du använder en SteriWare™ PowderThief provtagare. Med en SteriWare™ PowderThief-provtagare, du kan ta prover från de flesta friflytande pulver och granulat.
  • Den sterila engångspulvertjuven är idealisk för att ta representativa prover från kända platser i bulkpulvret.
  • Dessa provtagare finns i två bekväma längder och fyra provvolymer.
  • Engångsprovtagare för Powder Thief finns sterila eller icke-sterila.
  • Monteras och packas i ett renrum.
  • Individuellt förpackad.
  • Designad för engångsbruk.
  • Tillverkad av HDPE som överensstämmer med FDA och EU.
  • BSE/TSE-fri.
  • Full batchspårbarhet.
  • Finns som gammabestrålad steril (SAL 10 -6 ).
Specifikationer
Material HDPE
Kapacitet (metrisk) 0,5 ml
Disponibel Engångsbruk
Sterilitet Sterila
Förpackningstyp Individuellt förpackad
Längd (metrisk) 500 mm