Läs mer
Sampling Systems™ SteriWare™ Pulvertjuv
BIOPHARMA
Produktkod. 17584596 Handla allt Sampling Systems Produkter
Change view
Längd (metrisk):
500 mm
1500 mm
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
2 ml
3 ml
20 ml
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Kapacitet (metrisk) Sterilitet Förpackningsstorlek
17584596 500 mm 3 ml Sterila Paket med 20
17564596 500 mm 0,5 ml Sterila Paket med 20
17574596 500 mm 2 ml Sterila -
17544596 1500 mm 20 ml Icke-steril -
17554596 1500 mm 20 ml Sterila Paket med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 17584596 Leverantör Sampling Systems™ Leverantörsnummer 8060H503S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2118.09 SEK
    1671.84 SEK / Paket med 20
    Save 446.25 SEK
    21% Av
Beräknad leverans: 08-12-2026
Lär dig hur du förhindrar korskontaminering vid provtagning när du använder en SteriWare™ PowderThief provtagare. Med en SteriWare™ PowderThief-provtagare, du kan ta prover från de flesta friflytande pulver och granulat.
  • Den sterila engångspulvertjuven är idealisk för att ta representativa prover från kända platser i bulkpulvret.
  • Dessa provtagare finns i två bekväma längder och fyra provvolymer.
  • Engångsprovtagare för Powder Thief finns sterila eller icke-sterila.
  • Monteras och packas i ett renrum.
  • Individuellt förpackad.
  • Designad för engångsbruk.
  • Tillverkad av HDPE som överensstämmer med FDA och EU.
  • BSE/TSE-fri.
  • Full batchspårbarhet.
  • Finns som gammabestrålad steril (SAL 10 -6 ).
Specifikationer
Material HDPE
Kapacitet (metrisk) 3 ml
Disponibel Engångsbruk
Sterilitet Sterila
Förpackningstyp Individuellt förpackad
Längd (metrisk) 500 mm