Läs mer
Sampling Systems™ SteriWare™ Pulvertjuv
BIOPHARMA
Produktkod. p-7239866 Handla allt Sampling Systems Produkter
Längd (metrisk):
500 mm
1500 mm
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
2 ml
3 ml
20 ml
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Produktkod. 17564596
Brand: Sampling Systems™ 8060H500.5S
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lär dig hur du förhindrar korskontaminering vid provtagning när du använder en SteriWare™ PowderThief provtagare. Med en SteriWare™ PowderThief-provtagare, du kan ta prover från de flesta friflytande pulver och granulat.
  • Den sterila engångspulvertjuven är idealisk för att ta representativa prover från kända platser i bulkpulvret.
  • Dessa provtagare finns i två bekväma längder och fyra provvolymer.
  • Engångsprovtagare för Powder Thief finns sterila eller icke-sterila.
  • Monteras och packas i ett renrum.
  • Individuellt förpackad.
  • Designad för engångsbruk.
  • Tillverkad av HDPE som överensstämmer med FDA och EU.
  • BSE/TSE-fri.
  • Full batchspårbarhet.
  • Finns som gammabestrålad steril (SAL 10 -6 ).
Specifikationer
Material HDPE
Kapacitet (metrisk) 0,5 ml
Disponibel Engångsbruk
Sterilitet Sterila
Förpackningstyp Individuellt förpackad
Längd (metrisk) 500 mm