Läs mer
Sampling Systems™ SteriWare™ PP Vit engångs PharmaScoop™
BIOPHARMA
Produktkod. 17448873 Handla allt Sampling Systems Produkter
Kapacitet (metrisk):
60 ml
500 ml
1000 ml
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 17448873
Brand: Sampling Systems™ 8045P500
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd direkt ur påsen utan att behöva göra dyrbar rengöring. Sampling Systems™ SteriWare™ PP Vit engångs PharmaScoop™ är idealisk för både provtagning och dispensering av pulver och granulat.
  • Gjuten och förpackad i ett klass 100 000 renrum
  • Individuellt förpackad i ultrastark förpackning med lättöppnad design
  • Tillverkad av material som överensstämmer med FDA, EC 1935/2004 och EU 10/2011
  • BSE/TSE-fri
  • Full satsspårbarhet
  • Tillgänglig försteriliserad (SAL 10 -6 )
  • Stort utbud av olika storlekar tillgängliga
  • God tillverkningssed (GMP ) för att hålla händerna borta från produkten så mycket som möjligt
  • Placerade det ergonomiska handtaget högt upp på skopan
  • Ingen korskontaminering
  • Ingen rengöring krävs
Specifikationer
Sterilitet Icke-steril
Kapacitet (metrisk) 500 ml
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Produkttyp Engångsskopa
Inkluderar Individuellt förpackad