Läs mer
Sampling Systems™ SteriWare™ PS PharmaScoops™ (Röd)
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 17408883 Handla allt Sampling Systems Produkter
Kapacitet (metrisk):
30 ml
50 ml
60 ml
125 ml
250 ml
1000 ml
2500 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 15
Produktkod. 17408883
Brand: Sampling Systems™ 8045R500
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Engångsröd SteriWare™ PS PharmaScoops™ är idealiska för engångsapplikationer inom läkemedels-, kemiska och andra hygieniska industrier.
  • Våra röda engångsskopor är ett populärt föremål för användning i laboratorie-, produktions- och kvalitetsarbete.
  • Den klarröda färgen gör att de lätt kan ses om de lämnats i pudret av misstag.
  • De röda kulorna är perfekta för användning i livsmedel, kemikalier och läkemedel.
  • Vårt kompletta sortiment av engångsartiklar SteriWare™ pulverskopor (spadar) tillverkas och förpackas i ett renrum av klass 100 000 för att säkerställa renlighet.
  • De är designade för att användas direkt från påsen utan att behöva göra dyrbar rengöring.
  • De sterila skopor har en sterilitetsgarantinivå SAL 10-6 .
  • PharmaScoops™ är idealiska för både provtagning och dispensering av pulver och granulat.
  • Kulorna kan användas direkt från påsen.
  • De robusta, ergonomiska handtagen är placerade högt upp på kroppen för att hålla handen borta från pudret.
  • Skopor levereras med fullständig dokumentation inklusive batchcertifikat om överensstämmelse och bestrålningscertifiering för steriliseringen.
  • Tillverkad av livsmedelskvalitet PS.
  • Uppfyller de senaste FDA- och EU-kraven.
  • BSE/TSE-fri.
  • Polystyren (PS) är idealisk för de flesta applikationer eftersom den är stark och styv.
  • Stort utbud av storlekar från 30 ml till 2500 ml
Specifikationer
Sterilitet Icke-steril
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 1,69 oz.
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Färg Rött
Disponibel Återanvändbar
Produkttyp Engångsskopa
Material Polystyren