Läs mer
Sampling Systems™ SteriWare™ PS PharmaScoops™ (Röd)
Handla allt Sampling Systems Produkter
Kapacitet (metrisk):
30 ml
50 ml
60 ml
125 ml
250 ml
1000 ml
2500 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 15
Beskrivning
- Våra röda engångsskopor är ett populärt föremål för användning i laboratorie-, produktions- och kvalitetsarbete.
- Den klarröda färgen gör att de lätt kan ses om de lämnats i pudret av misstag.
- De röda kulorna är perfekta för användning i livsmedel, kemikalier och läkemedel.
- Vårt kompletta sortiment av engångsartiklar SteriWare™ pulverskopor (spadar) tillverkas och förpackas i ett renrum av klass 100 000 för att säkerställa renlighet.
- De är designade för att användas direkt från påsen utan att behöva göra dyrbar rengöring.
- De sterila skopor har en sterilitetsgarantinivå SAL 10-6 .
- PharmaScoops™ är idealiska för både provtagning och dispensering av pulver och granulat.
- Kulorna kan användas direkt från påsen.
- De robusta, ergonomiska handtagen är placerade högt upp på kroppen för att hålla handen borta från pudret.
- Skopor levereras med fullständig dokumentation inklusive batchcertifikat om överensstämmelse och bestrålningscertifiering för steriliseringen.
- Tillverkad av livsmedelskvalitet PS.
- Uppfyller de senaste FDA- och EU-kraven.
- BSE/TSE-fri.
- Polystyren (PS) är idealisk för de flesta applikationer eftersom den är stark och styv.
- Stort utbud av storlekar från 30 ml till 2500 ml
Specifikationer
Specifikationer
| Sterilitet | Icke-steril |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Kapacitet (engelska) | 4,23 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 125 ml |
| Färg | Rött |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Produkttyp | Engångsskopa |
| Material | Polystyren |