Beskrivning
- De SteriWare™ Sack and Bag Sampler är perfekt för att ta prover från säckar och påsar.
- Denna provtagare är idealisk för snabba kvalitetskontroller genom säckarnas sidor.
- De SteriWare™ Sack Sampler finns i två diametrar, den smala är idealisk för fritt flytande pulver och för små produkter som pepparkorn är provtagaren med stor diameter mer lämpad för provtagning av nötter och bönor.
- De SteriWare™ Sack Sampler har ett ergonomiskt handtag och specialdesignat blad.
- Under provtagningen måste operatören hålla en påse eller flaska över den bakre änden av provtagaren för att fånga upp pulvret eller granulerna när de glider genom provtagaren.
- Tillverkad av högkvalitativ HDPE som är livsmedels- och FDA-kompatibel kvalitet.
- BSE/TSE-fri.
- Fullständig batchdokumentation och certifiering tillhandahålls.
- Individuellt förpackade och säljs i ekonomiska kartonger om 100 st.
Specifikationer
Specifikationer
| Material | HDPE |
| Sterilitet | Sterila |
| Förpackningstyp | Låda |
| Kvantitet | 100 Pk. |
| Diameter (metrisk) Ytterbotten | 45 mm |
| Längd (metrisk) | 325 mm |