Läs mer
Sampling Systems™ SteriWare™ Skrapa
BIOPHARMA
Produktkod. 13462829 Handla allt Sampling Systems Produkter
Change view
Längd (metrisk):
190 mm
225 mm
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Sterilitet Förpackningsstorlek
13462829 225 mm Sterila Paket med 100
15164966 - - -
15879561 225 mm Icke-steril Paket med 100
15889561 190 mm Icke-steril Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 13462829 Leverantör Sampling Systems™ Leverantörsnummer 8785H110S
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 19-11-2026
Designade för att vara ergonomiska, vilket innebär att de är lätta att använda och idealiska för skrapning och rengöring. Sampling Systems™ SteriWare™ Scraper är idealisk för användning med livsmedel, kosmetika och läkemedel.
  • Gjuten och förpackad i ett klass 100 000 renrum
  • Individuellt förpackad
  • Tillverkad av material som överensstämmer med FDA, EC 1935/2004 och EU 10/2011
  • BSE/TSE-fri
  • Finns i 2 storlekar
  • Full satsspårbarhet
  • Tillgänglig försteriliserad (SAL 10 -6 )
  • Ingen korskontaminering
  • Ingen rengöring krävs
Specifikationer
Produkttyp Engångsskrapa
Sterilitet Sterila
Färg Naturlig
Inkluderar Individuellt påsad
Längd (metrisk) 225 mm
Material HDPE