Läs mer
Sampling Systems™ SteriWare™ Slot Samplers
Handla allt Sampling Systems Produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
missing translation for 'unitSize'
Paket med 20
Beschreibung
- Den sterila, engångsslitsprovtagaren är idealisk för att ta ett tvärsnittsprov med flera nivåer från pulver och granulat.
- Den finns i 2 diametrar vilket ger möjlighet till standardvolym eller stor volym provtagning från flera punkter.
- Standardversionen med 25 mm diameter finns i olika längder.
- Enkel att använda.
- Tryck in provtagaren i pulvret och vrid handtaget för att öppna provtagaren och ta provet.
- Stäng och ta bort provtagaren.
- Tillverkad av livsmedelskvalitet HDPE.
- Uppfyller de senaste FDA- och EU-kraven.
- BSE/TSE-fri.
- Provtagarna tillverkas, monteras och packas i ett renrum för att säkerställa renhet.
Spezifikation
Spezifikation
| Material | HDPE |
| Kapacitet (metrisk) | 75 mL |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Förpackningstyp | Individuellt förpackad |
| Längd (metrisk) | 420 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur