Läs mer
Sampling Systems™ SteriWare™ Slot Samplers
BIOPHARMA
Produktkod. p-7239862 Handla allt Sampling Systems Produkter
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Produktkod. 17594596
Brand: Sampling Systems™ 8073H300
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förbättra din pulverprovtagning med SteriWare™ Slot Sampler. Med Slot Samplers för engångsbruk kommer du snabbt att kunna ta flernivåprover från ett brett utbud av pulver och granulat. SteriWare™ Slotsprovtagare används i stor utsträckning inom livsmedels- och läkemedelsindustrin.
  • Den sterila, engångsslitsprovtagaren är idealisk för att ta ett tvärsnittsprov med flera nivåer från pulver och granulat.
  • Den finns i 2 diametrar vilket ger möjlighet till standardvolym eller stor volym provtagning från flera punkter.
  • Standardversionen med 25 mm diameter finns i olika längder.
  • Enkel att använda.
    • Tryck in provtagaren i pulvret och vrid handtaget för att öppna provtagaren och ta provet.
    • Stäng och ta bort provtagaren.
  • Tillverkad av livsmedelskvalitet HDPE.
  • Uppfyller de senaste FDA- och EU-kraven.
  • BSE/TSE-fri.
  • Provtagarna tillverkas, monteras och packas i ett renrum för att säkerställa renhet.
Specifikationer
Material HDPE
Kapacitet (metrisk) 75 mL
Disponibel Engångsbruk
Sterilitet Icke-steril
Förpackningstyp Individuellt förpackad
Längd (metrisk) 420 mm