Läs mer
Sampling Systems™ SteriWare™ Steril LiquiThief för engångsbruk
Handla allt Sampling Systems Produkter
Beskrivning
- Monteras och packas i ett klass 100 000 renrum
- Individuellt förpackad
- Tillverkad av FDA, EC 1935/2004& Material som överensstämmer med EU 10/2011
- BSE/TSE-fri
- Full satsspårbarhet
- Tillgänglig försteriliserad (SAL 10 -6 )
- Dra upp handtaget på önskat djup
- Ju längre handtaget dras, desto större provvolym
- Tryck ned handtaget för att ta ut provet
- Ingen korskontaminering
- Ingen rengöring krävs
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 290 ml |
| Diameter (metrisk) Utsida | 21 mm |
| Beskrivning | Steril, individuellt förpackad |
| Längd (metrisk) | 1500 mm |
| nr per ärende | 20 |