Läs mer
Sampling Systems™ SteriWare™ Steril HDPE engångspulvertjuv
BIOPHARMA
Produktkod. 11925636 Handla allt Sampling Systems Produkter
Längd (metrisk):
500 mm
1000 mm
Kapacitet (metrisk):
50 pmol RNA per reaktion
5 mL
10 mL
20 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Produktkod. 11925636
Brand: Sampling Systems™ 8060H1005S
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Sampling Systems™ SteriWare™ Steril HDPE Disposable Powder Thief är idealisk för att ta representativa prover från kända platser i bulkpulvret.
  • Monteras och packas i ett renrum
  • Individuellt förpackad
  • Tillverkad av HDPE enligt FDA eller EU
  • Tillgänglig som gammabestrålad steril (SAL 10 -6 )
  • BSE/TSE-fri
  • Full batchspårbarhet
  • Lämplig för användning i ATEX zonerna 0, 1 och 2
  • Korskontamineringsrisken är eliminerad - enheten kan användas direkt från påsen
  • Ingen rengöring krävs före eller efter provtagning
  • Ingen rengöringsvalidering (detta är mycket dyrt att installera och köra)
  • Tillverkad i en renrumsmiljö av klass 100 000 (kontrollera individuella provtagningsbeskrivningar)
  • Sinnesro
  • Lämplig för alla industrier (läkemedel, livsmedel, kemi, kosmetika, bioteknik etc.)
  • Lämplig för användning i ATEX Zonerna 0, 1 och 2
  • Finansiell
  • Spara tid och pengar (det kommer att kosta mer att rengöra en återanvändbar provtagare än att köpa en engångsprovtagare)
Specifikationer
Material HDPE
Kapacitet (metrisk) 5 mL
Sterilitet Sterila
Diameter (metrisk) 21 mm
Längd (metrisk) 1000 mm